Läs mer
2,3-Dibromopropionyl chloride, 95%
Produktkod. 11443298
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443298 10 g 10g
11453298 50 g 50g
11463298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17712.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 250.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18791-02-1
Molekylformel C3H3Br2ClO
Molekylvikt (g/mol) 250.31
MDL-nummer MFCD00000712
InChI-nyckel HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 86790
IUPAC-namn 2,3-dibrompropanoylklorid
LEDER ClC(=O)C(Br)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromopropionyl chloride
Densitet 2.181
Kokpunkt 191°C to 193°C
Flampunkt 67°C (152.6°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1749801
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
Formel vikt 250.32
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.