Läs mer
2,3-Dibromopropionyl chloride, 97%
Produktkod. 11914951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11914951 5 g 5g
11924951 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11914951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433410050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 250.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18791-02-1
Molekylformel C3H3Br2ClO
Molekylvikt (g/mol) 250.31
MDL-nummer MFCD00000712
InChI-nyckel HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
PubChem CID 86790
IUPAC-namn 2,3-dibrompropanoylklorid
LEDER ClC(=O)C(Br)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dibromopropionyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 2.1400g/mL, 2.14
Kokpunkt 193°C
Flampunkt 66°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH(Br)COCl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 250.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.