Läs mer
2,3-Dibromopyridine, 97%
Produktkod. 11398896
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398896 5 g 5g
11388896 1 g 1g
11308906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19527.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13534-89-9 | C5H3Br2N | 236.894 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras torrt. Behåll oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13534-89-9
Molekylformel C5H3Br2N
Molekylvikt (g/mol) 236.894
MDL-nummer MFCD00234014
InChI-nyckel SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3-dibromo, dibromopyridine, 2,3-dibromo pyridine, pubchem5402, acmc-209c0b, 2,3-dibromopyridine, ksc492s9r, tpc-py084, slmhhovqrssrcv-uhfffaoysa, abbypharma ap-12-5128
PubChem CID 817102
IUPAC-namn 2,3-dibrompyridin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromopyridine
Smältpunkt 58°C to 60°C
Kokpunkt 249°C to 250°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 109828
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 236.9
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.