Läs mer
2,3-Dibromothiofen, 98+%
Produktkod. 11419893
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419893 5 g 5g
11409893 1 g 1g
11429893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12998.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 3140-93-0 | C4H2Br2S | 241,928 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3140-93-0
Molekylformel C4H2Br2S
Molekylvikt (g/mol) 241.928
MDL-nummer MFCD00005418
InChI-nyckel ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
IUPAC-namn 2,3-dibromtiofen
LEDER C1=CSC(=C1Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dibromothiophene
Densitet 2.135
Kokpunkt 215°C to 216°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.631
Kvantitet 5 g
Beilstein 107512
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 241.94
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.