Läs mer
2,3-diklor-1,4-nafthokinoon, 98 %
Beskrivning
Användning i textilier, som organisk katalysator, som kemisk mellanprodukt, som tillsats i färgbindemedel. Används även som en viktig katalysator för att producera 3,3-diklorbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Använd som frödesinfektionsmedel, textilier, som organisk katalysator, som kemisk mellanprodukt, som tillsats i färgbindemedel, som antifoulingmedel. Används även för att bekämpa blågröna alger i dammar, sjöar och simbassänger. Används även som en viktig katalysator för att producera 3,3-diklorbensin.
Löslighet
Lösligt i vatten (0,008g/L). Löslig i varm toluen nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone |
| Smältpunkt | 193 °C till 196 °C (sublimering) |
| Kokpunkt | 275 °C (2 mmHg) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1073511 |
| Merck Index | 14,3045 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (0,008 g/L). Löslig i het toluen, nästan genomskinlig. |
| IUPAC-namn | 2,3-diklornaftalen-1,4-dion |
| Formel vikt | 227.05 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.