Läs mer
2,3-diklor-1,4-nafthokinoon, 98 %
Produktkod. 11475363
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475363 500 g 500g
11474110 25 g 25g
11465363 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13378.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227,04 g/mol
Användning i textilier, som organisk katalysator, som kemisk mellanprodukt, som tillsats i färgbindemedel. Används även som en viktig katalysator för att producera 3,3-diklorbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Använd som frödesinfektionsmedel, textilier, som organisk katalysator, som kemisk mellanprodukt, som tillsats i färgbindemedel, som antifoulingmedel. Används även för att bekämpa blågröna alger i dammar, sjöar och simbassänger. Används även som en viktig katalysator för att producera 3,3-diklorbensin.
Löslighet
Lösligt i vatten (0,008g/L). Löslig i varm toluen nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-80-6
Molekylformel C10H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 227.04
MDL-nummer MFCD00001677
InChI-nyckel SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
LEDER ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Smältpunkt 193 °C till 196 °C (sublimering)
Kokpunkt 275 °C (2 mmHg)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1073511
Merck Index 14,3045
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,008 g/L). Löslig i het toluen, nästan genomskinlig.
IUPAC-namn 2,3-diklor-1,4-dihydronaftalen-1,4-dion
Formel vikt 227.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.