Läs mer
2,3-Dichloro-1-propanol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloro-1-propanol-d5 |
| CAS | 1189730-34-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C3HD5Cl2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,3-Dichloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.02 |
| Procent renhet | >95 |