Läs mer
2,3-diklor-1-propanol, TRC
Produktkod. 30375515
Change view
Kvantitet:
100 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375515 100 mg
30385060 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30375515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435775100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-23-9
Molekylformel C3 H6 Cl2 O
Molekylvikt (g/mol) 128.99
Synonym 2,3-Dichloro-1-propanol, (RS)-2,3-Dichloro-1-propanol, (±)-2,3-Dichloro-1-propanol, 1,2-Dichlorohydrin, 2,3-Dichlorohydrin, 2,3-Dichloropropyl alcohol, Glycerol 1,2-dichlorohydrin, Glycerol α,β-dichlorohydrin, α,β-Dichlorohydrin, β,γ-Dichlorohydrin, β-Dichlorohydrin
IUPAC-namn 2,3-diklorpropan-1-ol
LEDER OCC(Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloro-1-propanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
Formel vikt 127.9796