Läs mer
2,3-diklor-1-propen, 98 %
Produktkod. 11312796
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312796 10 g 10g
11322796 50 g 50g
15488889 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11312796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08943.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-88-6 | C3H4Cl2 | 110,965 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
(2g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-88-6
Molekylformel C3H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 110.965
MDL-nummer MFCD00000943
InChI-nyckel FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloropropene, 2,3-dichloro-1-propene, 2-chloroallyl chloride, 2,3-dichloropropylene, 1-propene, 2,3-dichloro, propene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-2-propene, propylene, 2,3-dichloro, ccris 956, unii-370tnk5i41
PubChem CID 6565
IUPAC-namn 2,3-diklorprop-1-en
LEDER C=C(CCl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloro-1-propene
Smältpunkt -83 °C
Kokpunkt 93 °C till 96 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel ClCH2CCl=CH2
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2047
Beilstein 1361491
Formel vikt 110.97
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.