missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-Dichloro-1-propene, 98%

Produktkod. p-7044972
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312796 10 g 10g
11322796 50 g 50g
15488889 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11312796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08943.09
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 78-88-6 | C3H4Cl2 | 110.965 g/mol

Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.

Löslighet Lösligt i vatten
(2g/L).

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 78-88-6
Molekylformel C3H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 110.965
MDL-nummer MFCD00000943
InChI-nyckel FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloropropene, 2,3-dichloro-1-propene, 2-chloroallyl chloride, 2,3-dichloropropylene, 1-propene, 2,3-dichloro, propene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-2-propene, propylene, 2,3-dichloro, ccris 956, unii-370tnk5i41
PubChem CID 6565
IUPAC-namn 2,3-diklorprop-1-en
LEDER C=C(CCl)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloro-1-propene
Smältpunkt -83°C
Kokpunkt 93°C to 96°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Odör Pungent
Linjär formel ClCH2CCl=CH2
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2047
Beilstein 1361491
Formel vikt 110.97
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.