Läs mer
2,3-diklor-1-propen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloro-1-propene |
| CAS | 78-88-6 |
| Molekylformel | C3 H4 Cl2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Propene, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1-propene, 2,3-Dichloropropene, 2,3-Dichloropropylene, 2-Chloroallyl chloride, HCO 125OXF, NSC 60520 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2 |
| LEDER | ClCC(=C)Cl |
| IUPAC-namn | 2,3-diklorprop-1-en |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.97 |
| Formel vikt | 109.969 |