Läs mer
(2,3-Dichloro-4-butyrylphenoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3-Dichloro-4-butyrylphenoxy)acetic Acid |
| CAS | 1217-67-0 |
| Molekylformel | C12 H12 Cl2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(1-oxobutyl)phenoxy]-, Acetic acid, (4-butyryl-2,3-dichlorophenoxy)- (7CI,8CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), 2-[2,3-Dichloro-4-(1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, (2,3-Dichloro-4-butyrylphenoxy)acetic acid, (4-Butanoyl-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12Cl2O4/c1-2-3-8(15)7-4-5-9(12(14)11(7)13)18-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCCC(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4-butanoyl-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.13 |
| Formel vikt | 290.0113 |