Läs mer
(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)-2-thienylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)-2-thienylmethanone |
| CAS | 40180-05-0 |
| Molekylformel | C12 H8 Cl2 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c1-16-8-5-4-7(10(13)11(8)14)12(15)9-3-2-6-17-9/h2-6H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(C(=O)c2cccs2)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | (2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)-thiophen-2-ylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.16 |
| Formel vikt | 285.9622 |