missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Dichloro-4-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloro-4-methylaniline |
| CAS | 80026-12-6 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl2 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Dichloro-4-methylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-3-5(10)7(9)6(4)8/h2-3H,10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3-dichloro-4-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.043 |
| Formel vikt | 174.996 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?