Läs mer
(2,3-Dichloro-4-oxyphenyl)-2-thienylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3-Dichloro-4-oxyphenyl)-2-thienylmethanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6Cl2O2S/c12-9-6(3-4-7(14)10(9)13)11(15)8-2-1-5-16-8/h1-5,14H |
| Formel vikt | 271.9466 |