Läs mer
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%
Produktkod. 11453844
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453844 10 g 10g
11463844 50 g 50g
11473844 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453844 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11879.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 84-58-2 | C8Cl2N2O2 | 227 g/mol
2,3-Dikloro-5,6-dicyano-1,4-bensokinon används som reagens för oxidativa kopplingar och cykliseringsreaktioner och dehydrering av alkoholer, fenoler och steroidketoner. Det används också vid syntes av 1,2-bensisoxazoler. Det är ett användbart elektronöverföringsreagens för syntes av kinoliner från iminer och alkyner eller alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-Dikloro-5,6-dicyano-1,4-bensokinon används som reagens för oxidativa kopplingar och cykliseringsreaktioner och dehydrering av alkoholer, fenoler och steroidketoner. Det används också vid syntes av 1,2-bensisoxazoler. Det är ett användbart elektronöverföringsreagens för syntes av kinoliner från iminer och alkyner eller alkener.
Löslighet Löslig i bensen
, metanol, ättiksyra och dioxan. Något löslig i kloroform,, diklormetan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-58-2
Molekylformel C8Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 227
MDL-nummer MFCD00001593
InChI-nyckel HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
PubChem CID 6775
IUPAC-namn 4,5-diklor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril
LEDER C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Spécification
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Smältpunkt 214°C to 218°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 747939
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3063
Löslighetsinformation Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane.
Formel vikt 227.01
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Conseils de prudence
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.