Läs mer
2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13 |
| Formel vikt | 225.9337 |