Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyanoquinone |
| CAS | 84-58-2 |
| Molekylformel | C8Cl2N2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI-nyckel | HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C(=O)C(C#N)=C(C#N)C1=O |
| IUPAC-namn | 4,5-diklor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.00 |