Läs mer
2,3-diklor-5,8-dihydroxy-1,4-nafthokinon, TRC
Produktkod. 30386255
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30386255 1 g
1 options
Produktkod. 30386255 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4359531G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
CAS 14918-69-5
Molekylformel C10 H4 Cl2 O4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
LEDER Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl
IUPAC-namn 2,3-diklor-5,8-dihydroxy-naftalen-1,4-didon.
Molekylvikt (g/mol) 259.042
Formel vikt 257.9487