Läs mer
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloro-5-fluoropyridine |
| CAS | 185985-40-4 |
| Molekylformel | C5H2Cl2FN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3-Dichloro-5-fluoro-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2FN/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H |
| LEDER | FC1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dichloro-5-fluoropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.98 |
| Formel vikt | 164.95 |