Läs mer
2,3-Dichloro-5-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloro-5-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 1806281-75-3 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzaldehyde, 2,3-dichloro-5-hydroxy- (ACI), 2,3-Dichloro-5-hydroxybenzaldehyde (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-6-2-5(11)1-4(3-10)7(6)9/h1-3,11H |
| LEDER | ClC1=C(C=O)C=C(O)C=C1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3-dichloro-5-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.01 |
| Formel vikt | 189.9588 |