Läs mer
2,3-diklor-5-(trifluormetyl)pyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 69045-84-7 |
| Molekylformel | C6H2Cl2F3N |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2,3-diklor-5-(trifluormetyl)pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.99 |
| Formel vikt | 214.9516 |