Läs mer
2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15403467
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403467 250 mg 250mg
11431390 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26424.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886501-27-5
Molekylformel C7H6Cl2FN
Molekylvikt (g/mol) 194.03
MDL-nummer MFCD06660174
InChI-nyckel DQKOSZMSZGNUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-6-fluorobenzylamine, 2,3-dichloro-6-fluorophenyl methanamine, 2,3-dichloro-6-fluorophenyl methylamine, 1-2,3-dichloro-6-fluorophenyl methanamine
PubChem CID 17750750
IUPAC-namn (2,3-dichloro-6-fluorophenyl)methanamine
LEDER C1=CC(=C(C(=C1F)CN)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloro-6-fluorobenzylamine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 194.04
Procent renhet 97%