Läs mer
2,3-diklor-N'-hydroxibensenkarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10497822
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10497822 250 mg 250mg
10364062 1 g 1g
10515954 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10497822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB01106CB
Kemiska identifierare
CAS 261761-55-1
Molekylformel C7H6Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 205.038
MDL-nummer MFCD01567248
InChI-nyckel OPOPCNCEDLBYPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzamidoxime, hcmhpiwpbbblbbbftocadcpba`, 2,3-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,3-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9580371
IUPAC-namn 2,3-diklor-N'-hydroxibensenkarboximidamid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=NO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3C(=NOH)NH2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.04
Procent renhet 97%