Läs mer
2,3-dikloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404330
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404330 100 g 100g
11414330 500 g 500g
11494320 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11524.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-27-5 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
2,3-Dikloranilin används i färgämnen, pigment och optiska vitmedel. Det används som flamskyddsmedel för polymerer. Det används vid tillverkning av tillväxtregulatorer, polymerhjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2,3-dikloranilin används i färgämnen, pigment och optiska vitmedel. Det används som flamskyddsmedel för polymerer. Det används vid tillverkning av tillväxtregulatorer, polymerhjälpmedel.
Löslighet
Löslig i eter, alkohol och aceton. Något lösligt i bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-27-5
Molekylformel C6H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 162.013
MDL-nummer MFCD00007657
InChI-nyckel BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine
PubChem CID 11844
ChEBI CHEBI:46636
IUPAC-namn 2,3-dikloranilin
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloroaniline
Smältpunkt 20°C to 24°C
Kokpunkt 250°C to 252°C
Flampunkt 115°C (239°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3442
Beilstein 472027
Formel vikt 162.02
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.