Läs mer
2,3-dikloranilin, 99 %
Beskrivning
2,3-Dikloranilin används i färgämnen, pigment och optiska vitmedel. Det används som flamskyddsmedel för polymerer. Det används vid tillverkning av tillväxtregulatorer, polymerhjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,3-dikloranilin används i färgämnen, pigment och optiska vitmedel. Det används som flamskyddsmedel för polymerer. Det används vid tillverkning av tillväxtregulatorer, polymerhjälpmedel.
Löslighet
Löslig i eter, alkohol och aceton. Något lösligt i bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloroaniline |
| Smältpunkt | 20 °C till 24 °C |
| Densitet | 1.37 |
| Kokpunkt | 250 °C till 252 °C |
| Flampunkt | 115 °C (239 °F) |
| Brytningsindex | 1.606 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN3442 |
| Beilstein | 472027 |
| Löslighetsinformation | Löslig i eter, alkohol och aceton. Lätt löslig i bensen. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.