Läs mer
2,3-dikloranilin (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloroaniline |
| CAS | 608-27-5 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl2 N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzenamine, 2,3-dichloro-, 2,3-DCA |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3-dikloranilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vikt | 160.9799 |