Läs mer
2,3-Dichloroanisole, 97%
Produktkod. p-7082025
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
Produktkod. 15463047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12257.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1984-59-4 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Synthesis Material Intermediates. The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Synthesis Material Intermediates. The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles.
Solubility
Soluble in water (86.9 mg/L).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Store away from strong oxidizing agents, strong acids. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1984-59-4
Molekylformel C7H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 177.02
MDL-nummer MFCD00000545
InChI-nyckel HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-3-methoxy, 2,3-dichloromethoxybenzene, 2,3-dichloranisol, dichloroanisole 2,3-, 1,2-dichloro-3-methoxy-benzene, dichloroanisol, 2,3-dichloro-anisol, pubchem3680, 2,3-dichloro anisole
PubChem CID 16126
IUPAC-namn 1,2-dichloro-3-methoxybenzene
LEDER COC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichloroanisole
Smältpunkt 31°C to 33°C
Kokpunkt 115°C to 116°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1909166
Löslighetsinformation Soluble in water (86.9mg/L).
Formel vikt 177.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.