missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Dichloroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichloroanisole |
| CAS | 1984-59-4 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Anisole, 2,3-dichloro- (7CI,8CI), 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene, 2,3-Dichloroanisole, 2,3-Dichlorophenyl methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2-dichloro-3-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vikt | 175.9796 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?