Läs mer
2,3-Diklorobenzaldehyd, 98 %
Produktkod. 11489362
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489362 250 g 250g
11479362 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489362 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10118.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6334-18-5
Molekylformel C7H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 175.01
MDL-nummer MFCD00010127
InChI-nyckel LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
PubChem CID 35745
IUPAC-namn 2,3-diklorbensaldehyd
LEDER ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Smältpunkt 61 °C till 65 °C
Densitet 1.33
Kokpunkt 143 °C till 145 °C (30 mmHg)
Flampunkt 135 °C (275 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 508198
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 175.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.