Läs mer
2,3-Diklorobenzaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 30049510
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049510 25 mg
30049699 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049510 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0139.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,3-Diklorobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Analyt- eller komponentnamn 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 Cl2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
LEDER Clc1cccc(C=O)c1Cl
Molekylvikt (g/mol) 175.01
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 175,008 g/mol