Läs mer
2,3-Diklorobenzaldehyd, Mikromol™
Beskrivning
2,3-Diklorobenzaldehyd
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 6334-18-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H4 Cl2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450 |
| LEDER | Clc1cccc(C=O)c1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.01 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |