Läs mer
2,3-diklorobenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30378395
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30378395 1 g
1 options
Produktkod. 30378395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4319151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Molekylformel C7 H4 Cl2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
LEDER Clc1cccc(C=O)c1Cl
IUPAC-namn 2,3-diklorobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 175.01
Formel vikt 173.9639