missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine-13C2 |
| CAS | 1185047-08-8 |
| Molekylformel | 13C2 C6 H8 Cl2 N4 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine 13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2N4O/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(15)13-14-8(11)12/h1-3H,(H,13,15)(H4,11,12,14)/i7+1,8+1 |
| LEDER | N[13C](=N)NN[13C](=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1-[(2,3-dichlorobenzoyl)amino]guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.07 |
| Formel vikt | 248.0142 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?