Läs mer
2,3-diklorbensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11499817
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499817 25 g 25g
11479817 1 g 1g
11489817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22781.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190,81 g/mol
2,3-Diklorbensenboronsyra används som reaktant för Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktioner. Det används också vid framställning av biologiskt och farmakologiskt aktiva molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-diklorbensenboronsyra används som reaktant för Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktioner. Det används också vid framställning av biologiskt och farmakologiskt aktiva molekyler.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151169-74-3
Molekylformel C6H5BCl2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.81
MDL-nummer MFCD01075703
InChI-nyckel TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
IUPAC-namn (2,3-diklorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 233 °C till 242 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 190.82
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.