Läs mer
2,3-Dichlorobenzenesulfonamide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11) |
| Formel vikt | 224.9418 |