Läs mer
2,3-Dichlorobenzenesulfonamide, 97%
Produktkod. 11330256
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330256 1 g 1g
11320256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32489.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 82967-94-0 | C6H5Cl2NO2S | 226.071 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82967-94-0
Molekylformel C6H5Cl2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 226.071
MDL-nummer MFCD00464303
InChI-nyckel QJARBNAXWFCCKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,3-dichloro, dichlorbenzolsulfonamid, 2,3 dichlorobenzenesulfonamide, 2,3-dichlorobenzenesulphonamide
PubChem CID 8317947
IUPAC-namn 2,3-dichlorobenzenesulfonamide
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide
Smältpunkt 218°C to 221°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.