Läs mer
2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10169981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10169981 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10169981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
CAS 82417-45-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Kokpunkt 140.0°C to 142.0°C (2.0mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H3Cl3O2S
Linjär formel Cl(Cl)C6H3SO2Cl
MDL-nummer MFCD00051844
Kvantitet 5g
Synonym 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,3-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,3-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichloro-9ci, 2,3-dichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5114, buttpark 9357-48, acmc-1bl9r
InChI-nyckel PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 2,3-dichlorobenzenesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 245.51
PubChem CID 2734222
Formel vikt 245.51
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.