Läs mer
2,3-diklorbensensulfonylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495003
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495003 5 g 5g
11405013 25 g 25g
11415013 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12283.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 82417-45-6 | C6H3Cl3O2S | 245.498 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82417-45-6
Molekylformel C6H3Cl3O2S
Molekylvikt (g/mol) 245.498
MDL-nummer MFCD00051844
InChI-nyckel PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,3-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,3-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichloro-9ci, 2,3-dichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5114, buttpark 9357-48, acmc-1bl9r
PubChem CID 2734222
IUPAC-namn 2,3-diklorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 57°C to 62°C
Kokpunkt 131°C to 133°C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 7703966
Formel vikt 245.51
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.