Läs mer
2,3-Dichlorobenzoic Acid-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorobenzoic-7-13C |
| CAS | 1184971-82-1 |
| Molekylformel | 13C C6 H4 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dichlorobenzoic acid-13C, 2,3-Dichlorobenzoic acid-7-13C, 2,3-Dichlorobenzoic-13C acid, 2,3-Dichlorobenzoic-α-13C acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)/i7+1 |
| LEDER | O[13C](=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3-dichlorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192 |
| Formel vikt | 190.9622 |