Läs mer
2,3-diklorobenzosyra, 98 %
Produktkod. 11498783
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498783 10 g 10g
11408793 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10522.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 50-45-3 | C7H4Cl2O2 | 191,007 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-45-3
Molekylformel C7H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.007
MDL-nummer MFCD00002413
InChI-nyckel QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro benzoic acid, unii-cgp39qv5wf, benzoic acid, dichloro, 2,3-dichorobenzoic acid, cgp39qv5wf, dichlorobenzoic acid, lamotrigine impurity e, pubchem8198, acmc-209kmq
PubChem CID 5765
IUPAC-namn 2,3-diklorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzoic acid
Smältpunkt 166 °C till 170 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1946217
Formel vikt 191.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.