Läs mer
2,3-diklorobenzosyra, Mikromol™
Beskrivning
2,3-diklorobenzosyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-45-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3-Dichlorobenzoic acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H4 Cl2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lamotrigine Imp. E (EP), Lamotrigine USP Related Compound B, Lamotrigine USP RC B, 2,3-Dichlorobenzoic Acid, USP Lamotrigine Related Compound B, 69Y77, Ph Eur Lamotrigine Impurity E, 2,3-dichlorobenzoic acid 69Y77 (Ph Eur Lamotrigine Impurity E), (Ph Eur Impurity E), Lamotrigine Related Compound B, Lamotrigine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3-diklorobenzosyra |
| Visa mer |