Läs mer
2,3-diklorobenzosyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorobenzoic acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 189.9588 |