Läs mer
2,3-Dichlorobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11462557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462557 5 g 5g
11472557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14809.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6574-97-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,3-Diklorbensonitril, används som en reaktant involverad i nukleofil aromatisk fluorering, reaktioner med magnesiumamider för syntes av karboxamider, Suzuki-Miyaura kopplingsreaktioner. Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3-Diklorbensonitril, används som en reaktant involverad i nukleofil aromatisk fluorering, reaktioner med magnesiumamider för syntes av karboxamider, Suzuki-Miyaura kopplingsreaktioner. Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Det är blandbart
med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6574-97-6
Molekylformel C7H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 172.008
MDL-nummer MFCD00016372
InChI-nyckel OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b
PubChem CID 736567
IUPAC-namn 2,3-diklorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzonitrile
Smältpunkt 60°C to 65°C
Kokpunkt 114°C (6 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2438753
Löslighetsinformation It is miscible with water.
Formel vikt 172.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.