missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-Dichlorobenzonitrile, 98%

Produktkod. p-7022173
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11462557

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14809.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 6574-97-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol

2,3-Diklorbensonitril, används som en reaktant involverad i nukleofil aromatisk fluorering, reaktioner med magnesiumamider för syntes av karboxamider, Suzuki-Miyaura kopplingsreaktioner. Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
2,3-Diklorbensonitril, används som en reaktant involverad i nukleofil aromatisk fluorering, reaktioner med magnesiumamider för syntes av karboxamider, Suzuki-Miyaura kopplingsreaktioner. Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.

Löslighet Det är blandbart
med vatten.

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6574-97-6
Molekylformel C7H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 172.008
MDL-nummer MFCD00016372
InChI-nyckel OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b
PubChem CID 736567
IUPAC-namn 2,3-diklorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzonitrile
Smältpunkt 60°C to 65°C
Kokpunkt 114°C (6 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2438753
Löslighetsinformation It is miscible with water.
Formel vikt 172.01
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.