Läs mer
2,3-Dichlorobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11317466
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317466 5 g 5g
11327466 25 g 25g
11337466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09506.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2905-60-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-60-4
Molekylformel C7H3Cl3O
Molekylvikt (g/mol) 209.45
MDL-nummer MFCD00035937
InChI-nyckel YBONBWJSFMTXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, dichloro, dichlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dichloro, unii-i50f21ps1n, 2,3-dichlorobenzoylchloride, acmc-1cfin, 2,3-dichlorobenzoyl-chloride, ksc202s8t, 2, 3-dichlorobenzoyl chloride, 2,3-dcoc
PubChem CID 17944
IUPAC-namn 2,3-diklorbensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzoyl chloride
Smältpunkt 28°C to 32°C
Kokpunkt 140°C (14 mmHg)
Flampunkt 167°C (332°F)
Odör Pungent
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2575973
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 209.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.