Läs mer
2,3-Dichlorobenzoyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorobenzoyl chloride |
| CAS | 2905-60-4 |
| Molekylformel | C7 H3 Cl3 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,3-Dichlorobenzoyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H |
| LEDER | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3-dichlorobenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.457 |
| Formel vikt | 207.925 |