Läs mer
2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile, TRC
Produktkod. 30135535
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135535 10 g
30010627 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43225010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77668-42-9
Molekylformel C8 H3 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 200.02
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,3-dichloro-α-oxo-, 2,3-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,3-Dichlorobenzoyl nitrile
IUPAC-namn 2,3-dichlorobenzoyl cyanide
LEDER Clc1cccc(C(=O)C#N)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)7(12)4-11/h1-3H
Formel vikt 198.9592