Läs mer
2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dichlorodibenzo-p-dioxin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl2O2/c13-7-5-11-12(6-8(7)14)16-10-4-2-1-3-9(10)15-11/h1-6H |
| Formel vikt | 251.9745 |