Läs mer
2,3-Dichlorooctafluorobutane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11307316
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307316 1 g 1g
11317316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09252.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-20-4
Molekylformel C4Cl2F8
Molekylvikt (g/mol) 270.93
MDL-nummer MFCD00018064
InChI-nyckel LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78982
IUPAC-namn 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
LEDER FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Smältpunkt ∼-68°C
Densitet 1.68
Kokpunkt 62°C to 63°C
Brytningsindex 1.313
Kvantitet 1 g
Beilstein 1777520
Synonym 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Formel vikt 270.94
Procent renhet 97%